Få mere at vide
Titanium sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Som mellemprodukter og som salt. Anvendes til coating, vesicant og pulvermetallurgi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium sputtering target |
| Navn note | 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| CAS | 7440-32-6 |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Ti |
| MDL nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
| Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |