Få mere at vide
Titanium sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434895
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434895 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15434895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043044.KS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-32-6
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ti
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ti]
IUPAC navn titanium
Molekylvægt (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Procent renhed 99.995%