Få mere at vide
Titanium sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414895
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414895 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15414895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043042.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Titanium sputtering mål og dets legeringer er kendetegnet ved deres lethed, styrke og korrosionsbestandighed og bruges i vid udstrækning i rumfartsapplikationer. Derudover gør disse egenskaber også materialet velegnet til medicinske anvendelser (f.eks. hofteledserstatning). Titandioxid bruges som hvidt pigment i maling og plast, da det giver stor opacitet. Det samme materiale bruges også til fremstilling af varmebestandigt og holdbart glas, hvor TiO2 erstatter visse andele af sodavandet. Titaniumcarbid bruges til fremstilling af cementerede carbider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-32-6
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ti
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ti]
IUPAC navn titanium
Molekylvægt (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Procent renhed 99.995%