Få mere at vide
Titanium sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,7 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Titanium sputtering mål og dets legeringer er kendetegnet ved deres lethed, styrke og korrosionsbestandighed og bruges i vid udstrækning i rumfartsapplikationer. Derudover gør disse egenskaber også materialet velegnet til medicinske anvendelser (f.eks. hofteledserstatning). Titandioxid, TiO2 bruges som hvidt pigment i maling og plast, da det giver stor opacitet. Det samme materiale bruges også til fremstilling af varmebestandigt og holdbart glas, hvor TiO2 erstatter visse andele af sodavandet. Titaniumcarbid bruges til fremstilling af cementerede carbider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| CAS | 7440-32-6 |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Ti |
| MDL nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
| Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |