Learn More
Titanium sponge, 3-19mm (0.12-0.75in), 99.95% (metals basis)
Product Code. 11320749
Click to view available options
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
5kg
Product Code. 11320749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010583.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Titanium sponge
Farve Grå
Navn note 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.)
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Form Sponge
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2878
Procent renhed 99.95%