Få mere at vide
Titaniumsvamp, 25,4 mm (1,0 tommer) & ned, 99,7 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium sponge |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | 25,4 mm (1,0 tommer) & Ned |
| Form | Svamp |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2878 |
| Procent renhed | 99.7% |