Få mere at vide
Titanium slug, 9,5 mm (0,37 tommer) dia. x 9,5 mm (0,37 tommer) længde, 99,995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium slug |
| Navn note | 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈3g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Procent renhed | 99.995% |