Få mere at vide
Titaniumslug, 9,5 mm (0,37 tommer) diameter x 9,5 mm (0,37 tommer) længde, 99,995 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium slug |
| Navn note | 9,5 mm (0,37 tommer) diameter x 9,5 mm (0,37 tommer) længde |
| Mængde | 5 Pc. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈3g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.995% |