Få mere at vide
Titanium slug, 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length, 99.9+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365838
Skift visning
Mængde:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365838 25 Slugs Pakke med 25
11345838 1 Slug Hver
11355838 5 Slugs Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010381.QK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium slug
Navn note 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length
Mængde 25 Slugs
Lugt Odorless
Vægt ≈3g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.9%