Få mere at vide
Titanium slug, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 Slugs
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium slug |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
| Mængde | 5 Slugs |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.8g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.995% |
| Grad | Puratronic |