Få mere at vide
Titanium slug, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334528
Skift visning
Mængde:
25 Slugs
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334528 5 Slugs Pakke med 5
11324528 25 Slugs Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042391.QJ
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-32-6 | Molekylformel: Ti | Molekylvægt: 47,87 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
Mængde 5 Slugs
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,8 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic