Få mere at vide
Titanium slug, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324528
Mængde:
25 Slugs
5 Slugs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 11324528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042391.QK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Mængde 25 Slugs
Lugt Odorless
Vægt ≈1.8g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic