Få mere at vide
Titanium slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11384528
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11384528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042394.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Smeltepunkt 1660°C
Tæthed 4.5 g/mL
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.11g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic