Få mere at vide
Titanium slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.98% (metals basis)
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Fordampningskilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium slug |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.11g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.98% |