Få mere at vide
Titanium silicide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782202
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11362178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013087.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12067-57-1 | Si3Ti5 | 323.59 g/mol
Det bruges som source, gate og drain-kontakter og lokale sammenkoblinger i CMOS-integrerede kredsløb. det bruges i C54-fasen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12067-57-1
Molekylær formel Si3Ti5
Molekylvægt (g/mol) 323.59
MDL nummer MFCD01310208
InChI nøgle GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
PubChem CID 6336553
IUPAC navn silicium; titanium
SMIL [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Silicide
Smeltepunkt 2130°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 323.76