Få mere at vide
Titanium silicide, 99.5% (metals basis)
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Titanium silicid bruges i halvlederindustrien. Det bruges også til fremstilling af transistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium silicide |
| Smeltepunkt | 1760°C |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | TiSi2 |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 104.07 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Titanium silicide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Titanium silicide