Få mere at vide
Titanium silicide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11392178
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392178 250 g 250g
11382178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013088.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12039-83-7 | Si2Ti | 104.037 g/mol
Titanium silicid bruges i halvlederindustrien. Det bruges også til fremstilling af transistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12039-83-7
Molekylær formel Si2Ti
Molekylvægt (g/mol) 104.037
MDL nummer MFCD00151541
InChI nøgle DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
PubChem CID 6336889
IUPAC navn bis($l^{2}-silanyliden)titanium
SMIL [Si]=[Ti]=[Si]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Titanium silicide
Smeltepunkt 1760°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel TiSi2
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 104.07
Procent renhed 99.5%