Få mere at vide
Titaniumstang, 6,4 mm (0,25 tommer) diameter, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331529
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331529 5 cm 5cm
11341529 25 cm 25cm
11351529 4 x 25 cm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014001.BQ
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 1,45 g/cm | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray rod
Tæthed 4.506g/cm3
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Rod