Få mere at vide
Titaniumstang, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter, 99,99 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium rod |
| Navn note | 3,175 mm (0,125 tommer) diameter. |
| Mængde | 4 x 25 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,36 g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.99% |