Få mere at vide
Titanium rod, 12.7mm (0.5in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782199
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
Artikelnummer. 11384197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036681.BQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 5,7 g/cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray rod
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Form Rod