Få mere at vide
Titanium rod, 12.7mm (0.5in) dia, annealed, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408015
Mængde:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
250cm
50cm
Artikelnummer. 11325868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010394.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 5,7 g/cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Farve Sølv til grå
Navn note Annealed
Udseende Silver Gray rod
Mængde 10 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Form Rod