Få mere at vide
Titanium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049322
Mængde:
2 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
Artikelnummer. 11381519
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013999.BP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 2 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈5.7g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%