Få mere at vide
Titaniumpulver, -325 mesh, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
500 g
2 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray powder |
| Mængde | 2 x 1 kg |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.5% (Metals basis) |
| Form | Pulver |