Få mere at vide
Titaniumpulver, -200 mesh, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334768
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11334768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043102.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium powder
Mængde 50 g
Maskestørrelse −200 Mesh
Lugt Odorless
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2546
Procent renhed 99.5%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Titanium