Få mere at vide
Titanium powder, -100 mesh, 99.4%
Artikelnummer. p-7048391
Mængde:
25 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Artikelnummer. 15460987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010383.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium powder
Farve Grå
Mængde 25 g
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Odorless
Form Pulver
FN nummer UN2546
Procent renhed 99.4%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium powder
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 2
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H252-Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.