Få mere at vide
Titaniumplade, 6,35 mm tyk, glødet, 100x100 mm (3,9x3,9 tommer), 99,7 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium plate |
| Navn note | 6,35 mm tyk, glødet, 100x100 mm (3,9x3,9 tommer) |
| Mængde | 5 Pc. |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈286g/pc |
| Form | Plade |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.7% |