Få mere at vide
Titanium plate, 3.175mm (0.125in) thick, 100x100mm (3.9x3.9in), annealed, 99.5% (metals basis)
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium plate |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.), Annealed |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈143g/pc |
| Form | Plate |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.5% |