Få mere at vide
Titaniumplade, 3,175 mm (0,125 tommer) tyk, 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 tommer), 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404905
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404905 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15404905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043361.KG
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium plate
Navn note 3,175 mm (0,125 tommer) tyk, 100x100 mm (3,9x3,9 tommer)
CAS 7440-32-6
Mængde 1 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈143g/pc
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ti
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ti]
IUPAC navn titanium
Molekylvægt (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Procent renhed 99.99%