Få mere at vide
Titanium, plasma standardløsning, Specpure™ Ti 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11445070
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445070 500 mL 500ml
11318667 50 mL 50ml
11308667 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035768.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molekylær formel Ti
Molekylvægt (g/mol) 47.87
MDL nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI nøgle RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC navn titanium
SMIL [Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium
Navn note Ti 1000 μg/ml
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Type Analytisk standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure