Få mere at vide
Titanium, plasma standardopløsning, Specpure™ Ti 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378997
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11378997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038720.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium plasma standard solution
Navn note Ti 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Grad Specpure