Få mere at vide
Titanium, plasma standardopløsning, Specpure™ Ti 10 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 mL
Förpackningsstorlek
100ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium, plasma standard solution |
| Navn note | Ti 10μg/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | Ti in 2% HNO3/tr. HF |
| MDL nummer | MFCD00011264 |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | Specpure™ |