Få mere at vide
Titanium, plasma standard solution, Specpure™ Ti 10,000μg/mL
Artikelnummer. 11358647
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358647 50 mL 50ml
11348647 100 mL 100ml
11465060 500 mL 500ml
3 options
Artikelnummer. 11358647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035759.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011264
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium plasma standard solution
Navn note Ti 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Ti in 5% HNO3/tr. HF
FN nummer UN3264
Mængde 50 mL
Grad Specpure