Få mere at vide
Titaniumoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076378
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11349057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039000.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttig til fotovoltaiske applikationer. Det spiller en vigtig rolle som fotokatalysator under synlig lysstråling. Behandlede titaniumoxidnanorør spiller en væsentlig rolle i udviklingen af hydroxyapatit i nanoskala. Det bruges for meget som katalysatorer.
Nanokrystallinske titaniumoxidelektroder er nyttige til fotovoltaiske applikationer. Det spiller en vigtig rolle som fotokatalysator under synlig lysstråling. Behandlede titaniumoxidnanorør spiller en væsentlig rolle i udviklingen af hydroxyapatit i nanoskala. Det bruges for meget som katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12065-65-5
Molekylær formel Ti3O5
MDL nummer MFCD00210650
Synonym Trititanium pentoxide
Specifications
Kemisk navn eller materiale Titanium oxide
Smeltepunkt 1800°C
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali.
Procent renhed 99.9%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.2
Tæthed 4.2