Få mere at vide
Titaniumnitrid sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Titaniumnitrid anvendes til belægning på titanlegeringer, stål, carbid og aluminium komponenter for at forbedre substratets overfladeegenskaber. Bruges til at hærde og beskytte skære- og glideflader til dekorative formål. Det bruges til at overtrække kostume smykker og automotive trim. Det bruges også i også brugt i mikroelektronik. Det bruges også i toplagsbelægning, normalt med nikkel til forkromede substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Titanium nitride sputtering target |
| Farve | Grå |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| CAS | 25583-20-4 |
| Form | Varmt presset materiale |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | NTi |
| MDL nummer | MFCD00049596 |
| Synonym | titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a |
| Show More |