Få mere at vide
Titaniumnitrid sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15444845
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 stk.
missing translation for 'unitSize':
Hver
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
15444845 1 stk. Hver
1 missing translation for 'options'
Product Code. 15444845 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 041110.KS
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61,87 g/mol
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Titanium nitride sputtering target
Farve Grå
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 25583-20-4
Form Varmt presset materiale
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel NTi
MDL nummer MFCD00049596
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
InChI nøgle NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#[Ti]
IUPAC navn azanylidynetitanium
Molekylvægt (g/mol) 61.87
PubChem CID 93091
Formel vægt 61.91
Procent renhed 99.5%