Få mere at vide
Titaniumnitrid, 99,7 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11392458
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392458 1 kg 1kg
11382458 50 g 50g
11372458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014510.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25583-20-4 | NTi | 61,87 g/mol
Titaniumnitrid er et hårdt keramisk materiale, der bruges som belægning på titanlegeringer, stål, carbid og aluminium komponenter. Den finder anvendelse i smykker og højtydende keramiske materialer på grund af dens guldfarvede overflade og i medicinsk udstyr såsom skalpelblade og ortopædiske knoglesavklinger. Yderligere bruges det som en ledende barriere i mikroelektronik og elektroder i bioelektroniske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25583-20-4
Molekylær formel NTi
Molekylvægt (g/mol) 61.87
MDL nummer MFCD00049596
InChI nøgle NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
PubChem CID 93091
IUPAC navn azanylidynetitanium
SMIL N#[Ti]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium nitride
Smeltepunkt 2950°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.7% (metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 61.91
Tæthed 5.22