Få mere at vide
Titanium nikkel pulver komposit, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080455
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 11329259
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088384.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et 70% titanium, 30% nikkel kompositpulver spændt gennem -325 mesh. Bruges også i legeringspulver, knogleklammer og antioxidantbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Nickel powder composite
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ti:Ni; 70:30 wt%
Mængde 10 g
Maskestørrelse −325 Mesh
Følsomhed Air Sensitive
Form Powder
MDL nummer MFCD02091734
FN nummer UN3089
Opløselighedsinformation Insoluble in water.