Få mere at vide
Titanium nikkel pulver komposit, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349259
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349259 100 g 100g
11329259 10 g 10g
11339259 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088384.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et 70% titanium, 30% nikkel kompositpulver spændt gennem -325 mesh. Bruges også i legeringspulver, knogleklammer og antioxidantbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium Nickel powder composite
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ti:Ni; 70:30 wt%
Mængde 100 g
Maskestørrelse −325 Mesh
Følsomhed Air Sensitive
Form Pulver
MDL nummer MFCD02091734
FN nummer UN3089
Opløselighedsinformation Insoluble in water.