Få mere at vide
Titanium nikkel pulver komposit, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Description
Et 70% titanium, 30% nikkel kompositpulver spændt gennem -325 mesh. Bruges også i legeringspulver, knogleklammer og antioxidantbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Titanium Nickel powder composite |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ti:Ni; 70:30 wt% |
| Mængde | 10 g |
| Maskestørrelse | −325 Mesh |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Form | Powder |
| MDL nummer | MFCD02091734 |
| FN nummer | UN3089 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido