Få mere at vide
Titanium(IV) tert-butoxid, 98%
Artikelnummer. 10441592 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10441592 25 g Glasflaske 25g
10441402 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441592 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344000250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3087-39-6 | C16H36O4Ti | 340,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3087-39-6
Molekylær formel C16H36O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 340.33
MDL nummer MFCD00040554
InChI nøgle GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 6451515
SMIL [Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) tert-butoxide
Farve Farveløs
Tæthed 0.8893g/mL
Kogepunkt 160,0 °C til 165,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 47 °C
Analyseprocentområde 97,5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel Ti[OC(CH3)3]4
Mængde 25 g
Beilstein 01, IV, 1613
Specifik vægtfylde 0.8893
IUPAC navn 2-methylpropan-2-olat; titanium(4+)
Formel vægt 340.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV)tert-butoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.