Få mere at vide
Titanium(IV) sulfide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782210
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11357557
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012826.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12039-13-3 | S2Ti | 111.99 g/mol
Titanium(IV)sulfid bruges i fast smøremiddel, katodemateriale i genopladelige batterier, korrosionsbestandige legeringer, solid-state lithium-batterier, hybride elektriske køretøjer og plug-in elektriske køretøjer. Det bruges til syntese af nanoclusters, nanodisks og nanorør. Det har høj elektrisk ledningsevne. Titaniumelektroder bruges til chloralkali-elektrolyse, elektrodialyse, galvanisk teknologi, elpærer og knoglestifter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-13-3
Molekylær formel S2Ti
Molekylvægt (g/mol) 111.99
MDL nummer MFCD00049598
InChI nøgle CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal
PubChem CID 61544
SMIL S=[Ti]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) Sulfide
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.8%, metal basis
Opløselighedsinformation Titanium(IV) sulfide is insoluble in water and moderately acid soluble.
IUPAC navn disulfanylidenetitanium
Formel vægt 112.03
Følsomhed Moisture sensitive