Få mere at vide
Titanium(IV) sulfide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11357557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357557 5 g 5g
11347557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012826.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12039-13-3 | S2Ti | 111.99 g/mol
Titanium(IV)sulfid bruges i fast smøremiddel, katodemateriale i genopladelige batterier, korrosionsbestandige legeringer, solid-state lithium-batterier, hybride elektriske køretøjer og plug-in elektriske køretøjer. Det bruges til syntese af nanoclusters, nanodisks og nanorør. Det har høj elektrisk ledningsevne. Titaniumelektroder bruges til chloralkali-elektrolyse, elektrodialyse, galvanisk teknologi, elpærer og knoglestifter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12039-13-3
Molekylær formel S2Ti
Molekylvægt (g/mol) 111.99
MDL nummer MFCD00049598
InChI nøgle CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal
PubChem CID 61544
SMIL S=[Ti]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) Sulfide
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.8%, metal basis
Opløselighedsinformation Titanium(IV) sulfide is insoluble in water and moderately acid soluble.
IUPAC navn disulfanylidenetitanium
Formel vægt 112.03
Følsomhed Moisture sensitive