Få mere at vide
Titan(IV)oxidsulfat svovlsyrehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904560
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11354507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039591.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 123334-00-9 | TiOSO4.xH2O + H2SO4
Titan(IV)oxidsulfat svovlsyrehydrat bruges i vid udstrækning som pigment i maling og farvestoffer. Det er også nyttigt til fremstilling af stabile, amorfe titaniumoxid-hule mikrosfærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123334-00-9
Molekylær formel TiOSO4.xH2O + H2SO4
MDL nummer MFCD00011270
Synonym Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.