Få mere at vide
Titan(IV)oxidsulfat svovlsyrehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354507
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354507 500 g 500g
11344507 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039591.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123334-00-9 | TiOSO4.xH2O + H2SO4
Titan(IV)oxidsulfat svovlsyrehydrat bruges i vid udstrækning som pigment i maling og farvestoffer. Det er også nyttigt til fremstilling af stabile, amorfe titaniumoxid-hule mikrosfærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123334-00-9
Molekylær formel TiOSO4.xH2O + H2SO4
MDL nummer MFCD00011270
Synonym Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.