Få mere at vide
Titan(IV)oxid, rutil, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326948
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326948 250 g 250g
11306948 10 g 10g
11316948 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014631.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titanium(IV)oxid bruges i maling, plast, papir og fødevarer. Det bruges som et UV-bestandigt materiale. Det viser nyttige anvendelser inden for geovidenskab. Det er også nyttigt i kvantitative herkomstundersøgelser. Det er også nyttigt til fotokatalytiske applikationer. Det er også nyttigt i højtemperatur superledende resonatorer. Det bruges også som materiale i memristoren, et nyt elektronisk kredsløbselement. Det kan bruges til solenergikonvertering baseret på farvestof, til at spalte protein, der indeholder aminosyren prolinpolymer, kvantepunktsensibiliserede nanokrystallinske TiO2-solceller ved hjælp af konjugerede polymerer som faste elektrolytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-80-2
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2500°C to 3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1830°C to 1850°C
Navn note Rutile
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,9472
Opløselighedsinformation Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Formel vægt 79.9
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Tæthed 4.23 g/mL