Få mere at vide
Titan(IV)oxid, rutil, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Titanium(IV)oxid bruges i maling, plast, papir og fødevarer. Det bruges som et UV-bestandigt materiale. Det viser nyttige anvendelser inden for geovidenskab. Det er også nyttigt i kvantitative herkomstundersøgelser. Det er også nyttigt til fotokatalytiske applikationer. Det er også nyttigt i højtemperatur superledende resonatorer. Det bruges også som materiale i memristoren, et nyt elektronisk kredsløbselement. Det kan bruges til solenergikonvertering baseret på farvestof, til at spalte protein, der indeholder aminosyren prolinpolymer, kvantepunktsensibiliserede nanokrystallinske TiO2-solceller ved hjælp af konjugerede polymerer som faste elektrolytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2500°C to 3000°C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1830°C to 1850°C |
| Navn note | Rutile |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,9472 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water. |
| Vis mere |