Få mere at vide
Titan(IV)oxid, rutil, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448550
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11448550
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044375.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titandioxid bruges i maling, plast, papir og fødevarer. Det bruges som et UV-bestandigt materiale. Det viser nyttige anvendelser inden for geovidenskab. Det er også nyttigt i kvantitative herkomstundersøgelser. Det er også nyttigt til fotokatalytiske applikationer. Det er også nyttigt i højtemperatur superledende resonatorer. Det bruges også som materiale i memristoren, et nyt elektronisk kredsløbselement. Det kan bruges til solenergikonvertering baseret på farvestof, til at spalte protein, der indeholder aminosyren prolinpolymer, kvantepunktsensibiliserede nanokrystallinske TiO2-solceller ved hjælp af konjugerede polymerer som faste elektrolytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-80-2
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2500°C to 3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1830°C to 1850°C
Fysisk form Sintered Pieces
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Formel vægt 79.9
Tæthed 4.23