Få mere at vide
Titanium(IV) oxide, rutile, 99.8% (metals basis) Artikelnummer.: 11365417
Titanium(IV) oxide, rutile, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11365417
1 kg, 1kg
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11365417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042681.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titanium(IV)oxid bruges i maling, plast, papir og fødevarer. Det bruges som et UV-bestandigt materiale. Det viser nyttige anvendelser inden for geovidenskab. Det er også nyttigt i kvantitative herkomstundersøgelser. Det er også nyttigt til fotokatalytiske applikationer. Det er også nyttigt i højtemperatur superledende resonatorer. Det bruges også som materiale i memristoren, et nyt elektronisk kredsløbselement. Det kan bruges til solenergikonvertering baseret på farvestof, til at spalte protein, der indeholder aminosyren prolinpolymer, kvantepunktsensibiliserede nanokrystallinske TiO2-solceller ved hjælp af konjugerede polymerer som faste elektrolytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-80-2
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2500°C to 3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1830°C to 1850°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Formel vægt 79.9
Tæthed 4.23 g/mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW25L002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/09/2025 Artikelnummer042681.30, 042681.A1, 042681.A7
PartinummerU25L008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/08/2025 Artikelnummer042681.30, 042681.A1, 042681.A7
PartinummerS10L040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/07/2025 Artikelnummer042681.30, 042681.A1, 042681.A7
PartinummerY07D028 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer042681.30, 042681.A1, 042681.A7
PartinummerT24A025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer042681.30, 042681.A1, 042681.A7
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Titanium(IV) oxide, rutile, 99.8% (metals basis) >