Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(Iv) Oxide |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | TiO2 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 79.87g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ReagentPlus |
| Tæthed | 4.26g/mL at 25°C |