Få mere at vide
Titanium(IV) Oxide, Reag. Ph Eur, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Beskrivelse
For analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) oxide |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 50 kg |
| Formel vægt | 79.87 |
| Procent renhed | ≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0 to 100.5% (cerimetric) |
| Grad | Reagent Ph. Eur. |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Fibre carton |
| Udseende | White powder |